Merck
57635
Needle port cleaner
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
詳細
Needle port cleaner is an accessory for use with Rheodyne® Model 7725 and 7725i injectors.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
HPLCの一般的なトラブルを特定、解決し、カラムの性能を回復させます。