Merck
57407
編込反応コイル
volume 3.0 mL, L × I.D. 15 m × 0.5 mm
別名:
Reflective support plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
L × 内径
15 m × 0.5 mm
容量
3.0 mL
適合性
for use with PHRED Reactor
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)