スキップする
50737-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥128,000
この商品について
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
L × i.d.:
10 cm × 2.1 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
RP Amide, amide, alkyl phase
Pore size:
90 Å pore size
Matrix:
Fused-Core® particle platform, superficially porous particle
¥128,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Ascentis® Express RP-Amide, 5 μミクロン HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L60
product line
Ascentis®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Ascentis®
packaging
1 ea of
parameter
60 °C temp. range, 600 bar max. pressure (9000 psi)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
surface area
90 m2/g
impurities
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core® particle platform, superficially porous particle
matrix active group
RP Amide, amide, alkyl phase
particle size
5 μm
pore size
90 Å pore size
pH range
2-9
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Ascentis Express 5 μm RP-Amideは、効率性の高いFused-Core®粒子設計を有する、高速のHPLCカラムです。Fused-Core粒子は、固形のシリカコアを薄い多孔性の高純度シリカのシェルで覆っています。この粒子設計は、0.6 μm厚の多孔性シェルと高均一で全体の粒子径5 μm内の浅い拡散経路により、極めて高いカラム効率を示します。Ascentis Express 5 μm RP-アミドのone-step bonded、エンドキャップ型、アミドベース、極性埋込型固定相により、疎水性の低下した安定化逆相充填剤が得られます。Ascentis Express RP-アミドは、C18またはC8によるオルソゴナルな選択性を有する塩基性、酸性、または中性化合物に使用可能です。極性埋込型Ascentis Express 5 μm RP-アミドカラムは、「崩壊」を起こすことなく100%水性移動相と適合します。
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
50753-U50733-U50734-U
L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
L × I.D.
10 cm × 3 mm
L × I.D.
3 cm × 2.1 mm
L × I.D.
5 cm × 2.1 mm
matrix active group
RP Amide, amide, alkyl phase
matrix active group
RP Amide, amide, alkyl phase
matrix active group
RP Amide, amide, alkyl phase
matrix active group
RP Amide, amide, alkyl phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
pore size
90 Å pore size
pore size
90 Å pore size
pore size
90 Å pore size
pore size
90 Å pore size
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
product line
Ascentis®
product line
Ascentis®
product line
Ascentis®
product line
Ascentis®
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)