Merck
503231
Supelco
Mounting Clip
for use with 200 cc traps
別名:
CLIP FOR 200CC MOLECULAR SIEVE TRAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32110204
包装
pkg of 1 ea
適合性
for use with 200 cc traps
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このクリップは、容量に基づくシグマ アルドリッチのインライントラップの1つに適合するように設計されています。2つ以上のクリップをベンチまたは壁にねじ(付属しません)で止め、トラップをクリップにはめ込むだけです。パッケージごとにプラスチック製クリップが1個入っています。
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート