Merck
50204-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
別名:
Partisil HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Partisil HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L1
製品種目
Partisil
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Partisil
標識化の程度
10.5% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
マトリックス
octadecyl
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
85 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Partisil 5 ODS3 HPLC Column is packed with Partisil ODS-3 reverse phase media. A C-18 polymeric phase with a 10.5% carbon load. End-capped for deactivation of silanols to minimize the need for ion suppression or ion pairing agents. Used for separation of pharmaceutical, natural products, food, biological and environmental pollutants.
アプリケーション
Partisil 5 ODS3 HPLC column may be used for simultaneous multi-element speciation of coal process streams, shale oil, solvent refined coal, and crude oil using high-performance liquid chromatograph (HPLC) with inductively coupled plasma atomic emission spectroscopic (ICP-AES) detection.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Elemental speciation via high-performance liquid chromatography combined with inductively coupled plasma atomic emission spectroscopic detection: application of a direct injection nebulizer.
LaFreniere EK, et al.
Analytical Chemistry, 59(6), 879-887 (1987)