Merck
38373
Supelco
リムスルフロン
reference material
別名:
1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[3-(ethylsulfonyl)-2-pyridylsulfonyl]urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17N5O7S2
CAS番号:
分子量:
431.44
Beilstein:
7501778
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C14H17N5O7S2/c1-4-27(21,22)9-6-5-7-15-12(9)28(23,24)19-14(20)18-13-16-10(25-2)8-11(17-13)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
InChI Key
MEFOUWRMVYJCQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
38373-VAR:
38373-50MG:
38373-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.