Merck
29860-U
SGE Needles for RN syringes
volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. × I.D. 51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga
特徴
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SGE 036912
ニードルL × 外径 × 内径
51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)