物質
fused silica
認証
EPA 608/8081/OLM04.2 PEST
meets requirements for USP G42
パラメーター
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
β値
250
df
0.18 μm
テクニック
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × 内径
20 m × 0.18 mm
マトリックス活性基
Bonded and highly crosslinked; proprietary polymer virtually equivalent in polarity to poly(35% diphenyl/65% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USP Code: This column meets USP G42 requirements.
Phase:
- Bonded and highly crosslinked
- Proprietary polymer virtually equivalent in polarity to poly(35% diphenyl/65% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: ambient to 350 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: ambient to 330 °C (isothermal) or 340 °C (programmed)
法的情報
資料
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
新しい表面保護処理SPMEファイバーを用いて裏ごししたプルーンのベビーフードから農薬を抽出する、直接浸漬SPME法を開発しました。