Merck
28925-U
Supelco
SLB®-IL111キャピラリーGCカラム
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.08 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
パラメーター
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.08 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × 内径
15 m × 0.10 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
カラムタイプ
capillary extremely polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション:弊社のGCカラム極性スケールで100を超えると見積もられる、世界初の商用カラム。無極性および中間極性相に極めて直交する選択性により、極めて独特な溶出パターンが得られます。このような極めて極性の高いカラムでは、270ºCという最高温度が非常に印象的です。中性検体からの分極性検体(二重および/または三重C-C結合を含む)の分離に最適です。また、適切なGCxGCカラムの選択肢です。2010年に発売されました。
USPコード:無し
  • 非結合
  • 1,5-ジ(2,3-ジメチルイミダゾリウム)ペンタンビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
温度リミット
  • 50~270°C(等温またはプログラムされた)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling