Merck
2878405-U
Supelco
インレットライナー、スプリット/スプリットレス型、シングルテーパ FocusLinerデザイン(ウール充填)
pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115719
NACRES:
SB.54
詳細
Split/Splitless FocusLiner for 17A with SP-17, with taper (wool packed)
特徴
Split/Splitless FocusLiner, Tapered, packed with Quartz wool
包装
pkg of 5 ea
L × 外径 × 内径
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
適合性
configured for Shimadzu 17A (SP-17 Injector)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Shimadzu(17A)[SPL-17注入器]に適合します。
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)