Merck
28043-U
Supelco
Equity-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
認証
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
パラメーター
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
β値
42
df
1.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
10 m × 0.20 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、非極性カラムを必要とする一般的な用途に設計されています。検体は主に沸点で分離されます。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
  • 結合済み
  • ポリ(ジメチルシロキサン)
温度限界
  • ≤内径0.32 mm、<2 μm:-60°C ~325°C(等温)または 350°C(プログラム温度)
  • ≤内径0.32 mm、≥2 μm:-60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm、<2 μm:-60°C~300°C(等温)または 320°C(プログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または 280°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)