物質
polypropylene
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
0.1 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polypropylene crimp top vials are available in a wide range of volumes and configurations. Breakage is not an issue with plastic vials, and they are nonreactive with most sample chemistries.
These standard and large opening vials are used with aluminum seals.
- Compatible with many solvents.
- Optimal choice when working with proteins.
- Ideal for ion-chromatography (IC) applications.
- Suitable for insert-free microsampling.
- An excellent choice for storing pH sensitive samples.
- Economical to purchase.
These standard and large opening vials are used with aluminum seals.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)