Merck
25734
Supelco
Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 3.0 m × 0.53 mm
別名:
Polar Fused Silica Tubing, 3M 0.53MM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica tubing
組成
PEG (deactivated)
包装
pkg of 1 ea
df
0.53 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
3.0 m × 0.53 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート