Merck
24132
Supelco
NukolキャピラリーGCカラム
size × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
認証
meets requirements for USP G25 and G35
パラメーター
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
β値
320
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
サイズ × 内径
60 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、酸性官能基が相に導入されているために酸の特性を有しており、揮発性酸性化合物の分析に有用です。分析が困難なカルボン酸(遊離脂肪酸)も、優れたピーク形状と最小限の吸着で分析できます。
USPコード:このカラムは、USP G25、G35の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • 酸変性ポリエチレングリコール
温度限界:
  • 60°C~200°C(等温)または220°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
M Krogh et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 673(2), 299-305 (1995-11-17)
The potential of solid-phase microextraction in the bioanalysis of drugs is demonstrated. The free concentration of valproic acid in human plasma was determined by equilibrium dialysis at room temperature. To the dialysate was added an internal standard and the pH
Quantitative determination of free volatile fatty acids from dairy products on a Nukol capillary column.
Luciano C.
Journal of Chromatography A, 519 (2), 369-378 (1990)