Merck
24048INT
Supelco
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
別名:
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica column
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
カラムタイプ
capillary non-polar
適合性
for use with Agilent Intuvo GC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)