Merck
23805
Supelco
キャピラリーカラムバットコネクターナット
1/16 in. male hexagonal wrenchtight
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 4 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
フィッティング
1/16 in. male hexagonal wrenchtight
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリーカラムバットコネクター用の交換用ナット。
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート