Merck
21383-U
Empty Glass Column
fritted
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
特徴
fritted
包装
pack of 5 columns
L
20 cm
適合性
for use with Supelco Dioxin System
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)