Merck
20448
Ratchet wrench
wrench size 9/16 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
レンチサイズ
9/16 in.
適合性
for use with Swagelok 1/4 in. fittings
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
狭い場所で使用できます。あごが開き、ナットのまわりに滑り込んで閉じます。小型クロマトグラフ用オーブンやその他狭い場所での使用に便利です。7/16インチ(11.1 mm)のレンチは1/8インチ(3.2 mm)Swagelok®フィッティング用、9/16インチ(14.3 mm)のレンチは1/4インチ(6.35 mm)Swagelok®フィッティング用です。.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)