Merck
19140-U
ハミルトンRNシリンジ用® ニードル、丸先端
needle size 26s ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
26s ga
詳細
blunt tip (stainless steel)
特徴
blunt tip (point style 3)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7780-01
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250-10000 μL
適合性
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート