Merck
13660
Supelco
Silica without Fluorescence
Grade 653XWP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
PubChem Substance ID:
グレード
Grade 653XWP
high-purity grade (Davisil Grade 653XWP)
包装
jar of 100 g
メーカー/製品名
Davisil® 653XWP
粒径
230-400 mesh
35-70 μm
ポアサイズ
1.1-1.2 cm3/g pore volume
300 Å pore size
SMILES記法
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI Key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)