Merck
12495-U
Supelco
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel column
パラメーター
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 Carbopack C support
マトリックス活性基
SP®-1000 phase, 0.1%
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
Packed column made up of stainless steel are basically employed when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
アプリケーション
Stainless steel gas chromatographic column packed with SP-1000 on Carbopack C support was used for the detection and separation of perfluorocarbons in reservoir gases using the gas chromatograph equipped with electron capture detector system (GC/ECD).
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 11820Coated GC Packing, phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 gSDS
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
12495-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)
C U Galdiga et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 367(1), 43-50 (2001-03-03)
A new method for the analysis of perfluorocarbon tracers (PFTs) in reservoir samples based on adsorption/thermal desorption in combination with NICI-GC/MS is presented. The tracer compounds were trapped in tubes filled with a carbon molecular sieve and in a two-step