ZRB2387
Anti-EBAG9 Antibody, clone 1N15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Cancer-associated surface antigen RCAS1, Estrogen receptor-binding fragment-associated gene 9 protein, RCAS1, Receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1N15, recombinant monoclonal
詳細
recombinant, expressed in HEK 293 cells
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 24.38 kDa
observed mol wt ~34 kDa
精製方法
using Protein A
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
monkey
包装
antibody small pack of 25
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgGκ
エピトープ配列
C-terminal half
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... EBAG9(9166)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected EBAG9 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected EBAG9 in human cerebral cortex and human prostate tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected EBAG9 in HEK-293 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
再構成
保管および安定性
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB2387-4X25UL:
ZRB2387-25UL:
試験成績書(COA)