Merck
すべての画像(10)
資料
安全性情報
ZRB1517
Sigma-Aldrich
抗インターフェロンβ抗体 クローン4F5 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
IFNβ, 線維芽細胞インターフェロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F5, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 22.29 kDa
observed mol wt ~19 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IFNB1(3456)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4F5は、ヒト・インターフェロンβを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
Hisタグ付き全長リコンビナント成熟ヒト・インターフェロンβ。
アプリケーション
フローサイトメトリー:1 μg使用、Jurkat細胞100万個中のインターフェロンβを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト小腸組織切片のインターフェロンβを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、ヒト・リコンビナント・インターフェロンβと結合し、KD値は1.5 x 10^(-8)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗インターフェロンβ クローン4F5 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1517)は、インターフェロンβを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、フローサイトメトリー、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
インターフェロンβ(UniProt:P01574、別名:IFNβ、線維芽細胞インターフェロン)は、ヒトIFNB1(別名:IFB、IFNB)遺伝子(Gene ID:3456)によってコードされています。 インターフェロンは、その配列相同性に基づいて3つのファミリー(I型、II型、III型)に分けられます。 I型はインターフェロンαとβを含む最大グループです。インターフェロンは、病原体に対する主要な防御サイトカインであり、強力な抗ウイルス活性を示します。抗菌および抗がん特性も示します。インターフェロンβは、線維芽細胞により産生される単量体サイトカインであり、シグナルペプチド(aa 1-21)を用いて合成され、その後シグナルペプチドが切断されて成熟型となります。インターフェロンβによるシグナル伝達にはIFNARR1-IFNAR2ヘテロ二量体受容体への結合を伴い、JAK/STAT経路による複数の遺伝子の発現を制御しています。ただし、インターフェロンβはINFAR1のみに結合し、JAK/STAT経路とは独立して機能することもあります。 免疫細胞では、インターフェロンβは抗原提示とT細胞の増殖を抑制し、マトリックスメタロプロテアーゼの発現を変えます。インターフェロンβは、炎症性サイトカインの濃度を低下させ、抗炎症性サイトカインの濃度を上昇させると報告されています。インターフェロンβとインターフェロンα(白血球が産生)のアミノ酸配列相同性は約30%ですが、両者は同一の受容体を有し、生物活性は非常に類似しています。インターフェロンα、βはともに標的細胞にウイルス感染に対する抵抗性を付与し、細胞増殖を阻害するとともにMHCクラスIの発現を制御します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Li, S., et al. (2018). Cell Physiol Biochem. 51(5); 2377-2396)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1517-25UL:
ZRB1517-4X25UL:
試験成績書(COA)