Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1371
Sigma-Aldrich
抗NCOA1抗体 クローン5B9 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
EC:2.3.1.48, NCoA-1, Protein Hin-2, RIP160, SRC-1, bHLHe74, クラスE塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックス・タンパク質74, ステロイド受容体転写共役因子1, 核内受容体転写共役因子1, 腎臓がん抗原NY-REN-52
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5B9, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 156.76 kDa
observed mol wt ~175 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCOA1(8648)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5B9は、ヒト核内受容体転写共役因子1(NCOA1)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。 N末端半分における235アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒト核内受容体転写共役因子1のN末端半分における235アミノ酸に相当するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、U-2 OS細胞のNCOA1を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:アフィニティ結合アッセイにおいて、この抗体は、組換えヒトNCOA1タンパク質にKD値6.9 x 10^(-7)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗NCOA1 クローン5B9 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1371)は、核内受容体転写共役活性化因子1(NCOA1)を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
核内受容体転写共役因子1(UniProt:Q15788、別名:EC:2.3.1.48、NCoA-1、クラスE塩基性ヘリックスループヘリックスタンパク質74、bHLHe74、Protein Hin-2、RIP160、腎臓がん抗原NY-REN-52、ステロイド受容体転写共役因子1、SRC-1)は、ヒトNCOA1(別名:BHLHE74、SRC1)遺伝子(Gene ID:8648)によってコードされています。NCOA1は、広範に発現するSRC/p160核内受容体転写共役因子ファミリーのメンバーです。核内受容体と直接結合する核内受容体転写共役因子であり、アンドロゲン受容体、エストロゲン受容体αおよびβなどの広範囲のステロイド受容体によって媒介される遺伝子発現の制御において重要な役割を担っています。また、H3およびH4に対してヒストンアセチルトランスフェラーゼ活性も示します。NCOA1は7つのLXXLLモチーフを含み、そのうちモチーフ3、4および5は、核内受容体との会合に不可欠であり、モチーフ7はin vitroでステロイド受容体に対する親和性を増加させます。NCOA1は、中央NR相互作用ドメインに位置するLXXLLモチーフを介して、リガンド活性化核内受容体(NR)のAF2ドメインに動員されます。NCOA1は、塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックス(bHLH)ドメイン(aa 23-80)および周期性/アリル炭化水素受容体核内輸送体(ARNT)/single-minded(PAS)ドメイン(aa 109-180)の両方を有します。このbHLH-PASドメインは核局在化配列を収容し、SWI/SNF ATP依存性クロマチンリモデリング複合体のBaf57サブユニットと相互作用します。また、端末半分(アミノ酸 300と600の間)内には、さまざまな翻訳後修飾をもたらすセリン/トレオニンリッチ領域も有します。NCOA1の制御不全が種々のがんに関連することが示されており、NCOA1レベルの上昇は乳がんの細胞増殖および転移を促進することが報告されています。また、NCOA1に関連する染色体異常は、横紋筋肉腫の原因となることも示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Wang, L., et al. (2018).Cancer Med. 7(10); 5205-5216; Rollins, DA., et al. (2015).Mol.Endocrinol 29(4); 502-517)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1371-25UL:
ZRB1371-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)