Merck
すべての画像(16)
主要文書
安全性情報
ZRB1067
Sigma-Aldrich
抗CDC5L抗体 クローン4F8 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Cdc5様タンパク質, Pombe CDC5関連タンパク質, 細胞分裂周期5様タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F8, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 92.25 kDa
observed mol wt 110 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDC5L(988)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4F8は細胞分裂周期5様タンパク質(CDC5L)を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端側半分に由来する25個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒト細胞分裂周期5様タンパク質のN末端側半分に由来する25個のアミノ酸に対応するKLH-結合直鎖ペプチド(CDC5L)。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、MCF-7、Hela、U2OS、およびNIH3T3細胞ライセート中のCDC5Lが検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLaおよびA431細胞のCDC5Lが検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてCDC5Lペプチドと結合し、KD値は2.9 x 10^(-8)でした。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト腎臓組織切片のCDC5Lが検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗CDC5L クローン4F8 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1067)は、CDC5Lを特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ヒト細胞分裂周期5様タンパク質(UniProt:Q99459;Cdc5様タンパク質、Pombe cdc5関連タンパク質、CDC5Lとしても知られる)は、ヒトのCDC5L(KIAA0432、PCDC5RP0としても知られる)遺伝子(Gene ID:988)によってコードされています。CDC5Lは、細胞周期の制御に関与するホモ二量体のDNA結合タンパク質であり、転写活性化因子として作用する可能性があります。細胞周期G2/M進行の正の制御因子であることが示されています。CDC5Lは核と細胞質の両方に存在し、この2つのコンパートメントを往復します。その核移行シグナル配列はアミノ酸165-271に位置します。CDC5Lは、mRNA前駆体のプロセシングに必要なヒトPrp19/CDC5L複合体のコア成分です。CDC5Lは、有糸分裂とDNA損傷応答に関与する遺伝子群の発現も調節します。CDC5Lを介したmRNAスプライシングには、CDC5Lのトレオニン411とトレオニン438のリン酸化が必要です。CDC5Lは、子宮頸部腫瘍と骨肉腫で高度に発現していることが示されており、多嚢胞性腎異形成ではCDC5Lが関与する染色体異常が報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Mu, R., et al. (2014). Cell Death & Disease 5: e1151)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1067-4X25UL:
ZRB1067-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)