Merck
Z762628
エッペンドルフ®コンビチップアドバンス®ピペットチップ、品質グレード
maximum volume 0.1 mL
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
white tip
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 100 ea bag
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030089405
最大容量
0.1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
先進のCombitip(コンビチップ)は、すべてのリピーターモデルに対して最適化されており、完璧に接続させます!
新しい先進のEppendorf Combitip(エッペンドルフコンビチップ)は、Combitipの上部周縁部の独特なEppendorf 3Dデザインを特長とします。9つの容量(0.1 mL~50 mL)とEppendorf Quality(品質)、Sterile(滅菌)、PCR Clean(クリーン)およびEppendorf Biopur純度グレードを取り揃えているため、お客様の用途に最適なCombitipが必ず見つかります。
EppendorfのQualitytip用に新たにデザインされたディスペンサーボックスでは、斜めに取り出すことでCombitipが常に届く範囲内に来るようになっています。4バッグ(各25パック入り)に小分けされているため、ダストフリーの保管を確保しています。
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)