Merck
Z742254
レーザーCryo-Babies®
L × W 15/16 × 1/2, white
別名:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
polyolefin
white
包装
pack of 2,380 ea (119 labels per sheet)
メーカー/製品名
Diversified Biotech LCRY-2380
パラメーター
70 to -196 °C temp. range
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
15/16 × 1/2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ワードプロセッシングの便利さと自動化により、多くの1.5 mLまたは2 mLマイクロ遠心チューブに標識を付けます。化学的に不活性な標識はしっかり接着され、オートクレーブ、凍結(液体窒素を含む)、ほとんどの有機溶媒、および腐食剤に耐えます。シートは、レーザー印刷を受け入れるために特別にトップコートされます。薄いフィルムと非逆走性接着剤は、標識付きチューブが遠心分離機のローターに結合しないことを意味します。
  • 液相および気相窒素、沸騰水浴(100°C)、オートクレーブおよび適度なオーブン温度(150°C)を含む-196~150°Cの温度に耐える
  • 化学的に不活性で、ほとんどの有機溶媒と腐食剤に耐える。
  • ほとんどのプラスチック、ガラス、および金属にクラッキング、剥離、または劣化なしで付着する。
  • 耐熱性ステイフラットシートは、特別にトップコートされているため、レーザー印刷を受け入れ、レーザープリンターに詰まらない。
  • 柔軟なポリオレフィン†標識素材およびアクリル接着剤製。この独自の組み合わせにより、温度変動とともに伸縮し、強力な接着結合をもたらす。
特徴および利点
  • Withstand temperatures from -196°C to 150°C including liquid and vapor phase nitrogen, boiling water baths (100°C), autoclaving and moderate oven temperatures (150°C).
  • Chemically inert, resist most organic solvents and caustic agents.
  • Will adhere to most plastics, glass and metals without cracking, peeling or degrading.
  • Heat-resistant, stay-flat sheets are specially top-coated to accept laser printing and will not jam in laser printers.
  • Made with a flexible, polyolefin† label material and acrylic adhesive.
  • This unique combination expands and contracts together with temperature fluctuations resulting in a strong adhesive bond
法的情報
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech