Merck
Z741674
Sartorius VALUEPAK pipette tips
volume range -1,200 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
物質
colorless
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
包装
pack of 960 ea (refil)
pkg of refill
メーカー/製品名
Sartorius 791202
最大容量
1.2 mL
容量範囲
-1,200 μL
容量
1200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Large value packs of tips with the perfect tip fitting and sealing to the pipetter. This gives you the best possible accuracy and precision at the best possible price. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)