Merck
Z733423
IKA® ULTRA-TURRAX® ディスパーザーツール、プラスチック
dispersing element for T-10 basic disperser, 7 mm, 25/cs
別名:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
物質
polycarbonate
特徴
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
包装
case of 25
pack of 25
メーカー/製品名
IKA 3433325
直径
7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Shaft length for plastic dispersing element is 65 mm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG