Merck
Z723967
Hettich® MIKRO 220/220R遠心分離機
MIKRO 220, AC/DC input 240 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
特徴
cooling: no
メーカー/製品名
Hettich 2200
H × W × D
313 mm (12.5 in.) × 330 mm (13 in.) × 420 mm (16.5 in.)
重量
21 kg (46 lb)
適合性
CSA or cTUVus label for Canada (SCC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注:MIKRO 220および220Rは、0.2~2.0 mLのマイクロチューブの処理に適したパワフルな小型卓上遠心機です。また、冷却機能付きのMIKRO 220Rは、最大50 mLのチューブを収容できます。
臨床検査室の他、遺伝子、ウイルス、細胞、細菌の研究を行う実験室で用いられています。MIKRO 220Rの処理能力、性能、冷却機能は、特にPCRに用いるサンプルの前処理に必要な条件を満たしています。
ローターやその他の遠心用付属品は別売りです。
  • 冷却機能がないタイプ(220)と冷却機能付きのタイプ(220R)があります。
  • 0.2~2.0 mLのマイクロチューブを収容できます(冷却機能付きのMIKRO 220Rは最大50 mLのチューブを収容できます)
  • ローターが高速に達するにもかかわらず、きわめて短時間で加速・減速します。
  • ステンレス製チャンバー
  • 電動ドアロック式。ドアに窓があります。
  • 素早く入力できるホイル製キーパッド
  • 回転中はドアがロックされた状態を維持します
  • ドアの落下防止機能
  • 緊急ドアロック解除機能
  • モーターの過熱防止機能
  • チャンバーの過熱防止機能(MIKRO 220Rのみ)
  • アンバランス停止機能
  • 自動ローラー認識機能
  • 簡単に交換できるローター
  • 10通りの設定を記憶
ローターやその他の遠心用付属品は別売りです。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)