Merck
Z723649
Labnet MPS 1000Miniプレートスピナー
fixed angle rotor, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
別名:
MPS 1000 Mini Plate Spinner, Mini Plate Spinner
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
NACRES:
NB.22
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold microtiter plates
メーカー/製品名
Labnet C1000-230V-EU
パラメーター
2500 rpm
500 × g
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 収容枚数:PCRプレート2枚
  • 回転数:2500 rpm
  • 遠心力:500×g
  • ローター:固定
  • 寸法(W×D×H):7.5×8.2×7.2インチ
  • 重量:3 kg(6 lb)
特徴および利点
  • Quickly Spin down droplets and condensation
  • Use before and after thermal cycling to increase PCR yield
  • Accepts skirted, non-skirted and all standard PCR plates
  • Less than 1/4 the size of most plate centrifuges
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.