特徴
2 channels
メーカー/製品名
KD Scientific 780270-110V
利用可能性
not available in EU
テクニック
HPLC: suitable
cell culture | mammalian: suitable
容量
0.01-60 mL
適合性
suitable for infusion
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
連続サイクルシリンジポンプ。KDS270は4本のシリンジを保持でき、プッシュプル運動により連続的に前後の動きを繰り返すことができます。2本のシリンジが注入しているときに、他の2本のシリンジは同じ速度で吸引します。設定された容量が終了すると、方向は自動的に逆になり、次のサイクルが始まります。3ウェイバルブを使用することにより、ポンプは連続分注においてシリンジを空にし、また再度充填することができます。
- 4本のシリンジを保持でき、それぞれ10 μL~60 mLです。大きいシリンジでは、最大容量は使用できない場合があります。[60 mL シリンジ - 40 mL 使用可能、 30 mL シリンジ - 全量]
- バックライト付きLCDディスプレイ
- ツマミによる施錠/解錠によってブロックを駆動し、抵抗なく簡単に調節できます。
- シンプルなメニュー操作でセットアップ、表示された分注容量と分注速度の表からシリンジのサイズを選択
- 分注容量の連続表示
- プリセットによる容量調節と自動遮断
- 作動中に設定の確認または変更が可能
- 失速検出
- ユニット選択
- 最後の設定をパラメータメモリーに保存
- 最大100ポンプのコンピュータ「デイジーチェーン」用のRS232C内蔵インターフェース
- 足踏みスイッチ用TTLインターフェース、タイマー、リレー制御、稼働時間測定器、バルブ制御