包装
kit of 1
メーカー/製品名
Maine Mfg 10485325
適合性
suitable for (ELISA format (sandwich assay) antibody arrays, protein arrays, carbohydrate arrays, reverse phase (micro-Western) arrays using cell or tissue lysates)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
FAST PAKタンパク質アレイキットは、研究者がタンパク質マイクロアレイを簡便に作って処理するのに必要なコンポーネントを提供します。
FAST PAKキットは、すべてのFASTスライドフォーマット(1、2、8、および16パッド)に使用できます。それぞれのキットにFASTスライド10枚、インキュベーションチャンバー10個、チャンバーカバー40枚、10 mLのタンパク質アレイイングバッファー2個、15 mLのタンパク質アレイブロッキングバッファー1個、および125 mLのタンパク質洗浄バッファー10個が入っています。
注:1~4スライド用FAST Frameまたは1スライド用Chip Clipのいずれかの再利用可能なスライダーホルダーも必要です。
特長と利点
用途:
FAST PAKキットは、すべてのFASTスライドフォーマット(1、2、8、および16パッド)に使用できます。それぞれのキットにFASTスライド10枚、インキュベーションチャンバー10個、チャンバーカバー40枚、10 mLのタンパク質アレイイングバッファー2個、15 mLのタンパク質アレイブロッキングバッファー1個、および125 mLのタンパク質洗浄バッファー10個が入っています。
注:1~4スライド用FAST Frameまたは1スライド用Chip Clipのいずれかの再利用可能なスライダーホルダーも必要です。
特長と利点
- 各スライド上に1、2、8、または16アレイパッド
- パッドごとに個別に処理して、各スライドのアレイの数を増やしたり、サンプル容量を減らしたりできます。
- すべてを同じスライド上に置いて行う多重実験、対照比較、および対照実験に適しています
- スライド間およびパッド間で再現可能性がある結果を得ます
- FAST PAKアレイバッファーによるタンパク質安定性と信号強度の向上
- 独自のタンパク質アレイブロッキングバッファーが最適なS/N比を保証し、特異結合を促進します
- 蛍光法、化学発光法、比色分析法、およびX線撮影法による柔軟性のある検出
用途:
- 抗体アレイを使用したELISAフォーマット(サンドイッチアッセイ)実験
- 細胞または組織溶解物を使用した逆相(マイクロウェスタン)アレイ
- 精製したタンパク質アレイ
- 炭水化物アレイ
- 脂肪およびニトロセルロース上に配列できるその他の材料
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。