Merck
Z709069
ART®ノンフィルターチップ
HLT 300, size 1-300 μL, racked, non-sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
racked
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3572
最大容量
300 μL
サイズ
1-300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular BioProducts(MBP)Pure linesのピペットチップは滅菌済みで、汚染を排除するために管理された環境で包装されています。これらのチップは業界標準に厳格に適合するよう独立した検査機関で試験を受けています。幅広い用途に最適です。
Ideal for Finnpipette and molded with reference marks at 10, 50 and 100 μl.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.