Merck
Z708259
Foam plugs
size 46-50 mm
別名:
foam plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
サイズ
46-50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reusable, nonabsorbent plugs provide a snug fit yet allow free airflow. Easily manipulate to fit flasks or tubes. Plugs spring back to original shape after repeated use. Autoclavable.