Merck
Z701424
Sigma-Aldrich
がん細胞培養:方法とプロトコール
new techniques for the culture of cancer cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
ISBN-10:
1-58829-079-4
ISBN-13:
978-1-58829-079-3
UNSPSCコード:
55101509
掲載情報
S. Langdon, ed., Humana Press, 2003, 368 pp., hard cover
詳細
この巻では、がん細胞培養のための新しいテクニックを解説しています。第1部では、研究者が自分の研究に適した培養条件を選択する助けになるよう、具体的な材料の選択を裏付ける論理を紹介し、多くの培養施設における一般的な操作技術について検討します。第2部では、個々のがん細胞種の最適な増殖と維持に必要となる具体的条件について述べています。第3部では、増殖力、生存能力細胞毒性、アポト-シス、移動、浸潤、血管新生などが扱われ、幅広い手順が説明されています。遺伝子導入テクニックと薬物耐性の開発についても解説されています。本書の最後に、異なる細胞種の共培養法を掲載しています。
目次
PART I . がん細胞培養入門
1. がん細胞培養の基礎原理
2. がん細胞培養の基本テクニック
PART II. 特徴づけと認証
3. がん細胞株の特徴づけと認証:概要
4. DNA指紋法によるがん細胞株の認証
5. 腫瘍細胞株の細胞遺伝学的特徴づけ
PART III. 特異的細胞種の単離と培養
6. 結腸癌細胞株の単離と培養
7. メラノ-マ細胞株の単離と培養
8. ヒト脳腫瘍細胞の単離と培養
9. 腎臓がん細胞株の単離と培養
10. 前立腺がん細胞株の単離と培養
11. 卵巣がん細胞株の単離と培養
12. 白血病細胞株の単離と培養
PART IV. 細胞培養における機能アッセイ
13 細胞感受性アッセイ:クロ-ン形成法
14. 細胞感受性アッセイ:MTTアッセイ
15. アポト-シス評価法としてのPARP切断
16. TUNELアッセイによるアポト-シスの検出
17. アネキシンV染色によるアポト-シス測定法
18. 細胞粘着性アッセイ
19. 放射状単分子層細胞移動アッセイ
20. 浸潤運動性アッセイ
21. がん細胞における老化の確認
22. 血管新生アッセイ
23. ヒトがん細胞株のフロ-サイトメトリ-DNAアッセイ
PART V. がん細胞の組み換え
24. DNAを介した遺伝子導入
25. 薬物耐性モデルの開発
26. ヒト・パピロ-マウイルス16E6型遺伝子をもつヒト前立腺細胞の不死化
27. ヒトがん細胞株を異種移植片として確立させるためのマトリゲルの使用
PART VI 共培養系
28. 前立腺がん細胞の共培養
29. 卵巣がん細胞の共培養
PART VII. 細胞株コンタミネ-ション
30. 細胞株コンタミネ-ション – 概要
31. ポリメラ-ゼ連鎖反応(PCR)による細胞培養中のマイコプラズマ混入の検出
32. 抗生物質を用いた感染細胞株由来マイコプラズマの排除
PART VIII. APPENDICES
Appendix 1. 細胞培養液の一般的調合
Appendix 2. ATCCとDSMZで入手可能なヒトがん細胞株
Index
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)