Merck
Z692700
microDOCコンパクトゲルドキュメンテーションシステム、UV トランスイルミネーター (UVT254)付き
AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
特徴
Contains UK and Schuko plugs
メーカー/製品名
Cleaver CSI-MDOCUV254
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This option combines the microDOC Compact Gel Documentation System with a 12 x 12 cm UV 254 nm tranilluminator.
Available with optional TotalLab 1D software. Main software functions include: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, and molecular size, pI and quantity calibration.
System comprises of:
Canon G12 digital
2MB storage card
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
8 in. TFT color monitor
12 x 12 cm UV 254 nm transilluminator
法的情報
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.