Merck
Z689386
Jenco光度可変ハロゲンイルミネーター
output150 watts, AC/DC input 115V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
メーカー/製品名
Jenco
出力
150 watts
詳細
この独立した照明装置(Z689386)には、150または30ワットの強度可変式ハロゲン光源がついています。この光源に取り付けるライトガイドを3種類ご提供しています。フレキシブルなシングルグースネック型(Z689394)、分岐またはデュアルグースネック型(Z689408)、リング型(Z689416)です。30ワットの光源は、シングルグースネック型ライトガイドでのみ作動します。