Merck
Z687898
IdMOC® 組織培養プレート
16 chambers, size 96 wells, pkg of 1 ea
別名:
in vitro細胞培養プレート, 複数器官の同時培養, 統合 Discrete 多器官培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear wells
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Advanced Pharmaceutical Sciences 71032
最大容量
1.2 mL
サイズ
96 wells
有効容積
0.06 mL
clear
適合性
suitable for (suitable for multiple organ co-culture)
結合型
Collagen I coated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IdMOCプレートは、薬物のADMET特性の日常的なスクリーニング用に開発された、新しいin vitro系です。
これまでのin vitro系の場合、各種細胞を分離して検討し、薬物代謝時の器官間の重要な相互作用は無視されました。そのため、器官間に及ぶ毒性が薬物の評価において認識されないなど、可能性として多くの要因につながりました。IdMOCは、in vivoにおける複数器官の相互作用をモデル化しているため、薬物および薬物代謝産物の器官特異的な影響を評価できます。IdMOCは、複数の内側ウェルと、内側ウェルを入れて相互接続する大型チャンバーからなります。複数種の細胞が、各細胞の種類別に最適化された培地の内側ウェルで、まず個別に培養されます。
実験日に個々の培地を取り除き、大型チャンバーを1種類の共通培地で満たし、内側ウェルを浸し、満たした培地を通じてウェル間のコミュニケーションを可能にします。次に、試験物質を満たした培地に添加します。実験後、満たした培地から試験物質の代謝全体を分析でき、また、器官特異的な生体内蓄積、細胞毒性についての細胞生存性の評価、有効性の可能性を評価するため、関連性のある試験物質の定量に向け、各種細胞を処理できます。
適用:
  • 有効性:標的および標的外器官由来の細胞を対象に、薬物の薬理作用試験を通じ、望ましいオンターゲット効果およびオフターゲット効果を評価
  • 薬物分布:薬物曝露後、複数の器官に由来する細胞の薬物の定量化を通じ、複数の器官における他と異なる薬物分布の可能性について評価
  • 薬物代謝:複数の器官に由来する細胞により、代謝後の薬物の安定性と代謝産物の生成について評価
  • 薬物毒性:同一の試験条件下で、複数の器官に由来する細胞を対象に、薬物毒性の可能性について同時に評価
法的情報
IdMOC is a registered trademark of Advanced Pharmaceutical Sciences, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z687898-1EA:
Z687898-BULK:
試験成績書(COA)