詳細
RS232 interface
メーカー/製品名
HI 122 with printer
利用可能性
available only in EU
not available in USA and Canada
mV測定範囲
±999.9, accuracy: 0.5, resolution: 0.1
pH測定範囲
-2.00-16.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
パラメーター
-20.0-120 °C temp. range
L × W × H
280 mm × 203 mm × 84 mm
重量
1.8 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
較正チェック機能と自動データロギング機能付きのHannaプロフェッショナルpHメーターは、使いやすさと、極端なpH値を測定できる最先端技術を兼ね備えています。ガラス製の複合電極、温度プローブ、12V DCアダプター、pH4とpH7の緩衝液、電解質溶液、取扱説明書付きです。
- CE適合、GLP準拠。
- BNC入力―pH電極用1個
- 較正チェック―電極状態と応答時間、較正時の緩衝液の状態
- pH較正:自動、最高5点、メモリーされている値は7個(1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム緩衝液2個
較正チェック機能と自動データロギング機能付きのHannaプロフェッショナルpHメーターは、使いやすさと、極端なpH値を測定できる最先端技術を兼ね備えています。ガラス製の複合電極、温度プローブ、12V DCアダプター、pH4とpH7の緩衝液、電解質溶液、取扱説明書付きです。
電極の正しい選択法については、Electrode Selection Guideをご参照ください。
Electrode Maintenanceにも、お役立ち情報を掲載しています。
- CE適合、GLP準拠。
- BNC入力―pH電極用1個
- 較正チェック―電極状態と応答時間、較正時の緩衝液の状態
- pH較正:自動、最高5点、メモリーされている値は7個(1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム緩衝液2個
電極の正しい選択法については、Electrode Selection Guideをご参照ください。
Electrode Maintenanceにも、お役立ち情報を掲載しています。
All the functions of the HI 120 but with built-in dot matrix 44 mm wide printer. Supplied with 5 paper rolls.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)