物質
stainless steel weighing plate
特徴
CE compliant
CSA approved
メーカー/製品名
SP6000
利用可能性
available only in EU
秤量測定範囲
6,000 g, resolution: 1 g
プラットフォームL × W
165 mm × 142 mm
バッテリー電源
4 AA (batteries not included)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Weighing units: g, kg, oz, lb, ozt, dwt
- RS232 interface with integral cable
- Two-button keypad and enhanced user interface speeds up use
- Change weighing units with a touch of a button
- AC adapter or 4 "AA" batteries
- Sealed front panel and moulded spill ring to protect the balance during use
- Includes an integral shipping lock to protect the weighing mechanism during transportation
- Lockswitch to allow balance to be locked into a specific configuration, reducing operator error
- Calibration weight not included
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)