Merck
Z659509
Bandelin SONOREX SUPER without heating Ultrasonic baths
Bandelin RK 52, capacity 1.8 L
別名:
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
AC/DC入力
230 V
特徴
CE compliant
HF-peak output max. W/per = 2 × 120
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bandelin RK 52
利用可能性
not available in USA and Canada
L × W × D
150 mm × 140 mm × 100 mm
キャパシティ
1.8 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PZT製の大型発振器により、振動槽全体に高出力の超音波を伝搬させます。超音波エネルギーは強く集中し、煩わしい表面波は発生しません。固定出力と周波数の自動制御により、洗浄する物体の大きさにかかわらず常に最適なエネルギー分布と安定した処理効果を得ることができます。また、35 kHzという高周波数により、特に高い出力を得ることができます。
  • PZT製大型発振器
  • HF域の周波数35 kHz
  • 処理時間の設定範囲:1~15分。時間無制限での処理も可能
  • 処理槽はステンレス製
  • 外装はステンレス製(防滴)
  • コックをひねるだけの簡単排水(RK 106以降の製品のみ)
  • SONOREX SUPERユニットはRFI保護、CE認定済み
法的情報
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG