Merck
Z654353
Consort
EV231, output0-300 V, 0-1,000 mA, 0-150 W
別名:
Consort EV series power supplies
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
AC/DC入力
230 V AC
詳細
10 ohm min load resistance
4 × 4 mm sockets
メーカー/製品名
EV231
利用可能性
available only in EU
パラメーター
0-40 °C ambient temperature
W × D × H
24 cm × 20 cm × 13 cm
重量
4.3 kg
出力
0-300 V, 0-1,000 mA, 0-150 W
詳細
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity