物質
Pyrex
特徴
lid: no
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1490/04
利用可能性
available only in EU
L × W
312 mm × 232 mm
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- Ideal for numerous application:-
- Staining and development
- Collection of drips and spills from solution bottles
- Gel electrophoresis and paper chromatography
- Dissection work
- Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)