Merck
Z646628
BRAND® Transferpette® S pipette, fixed volume, single channel
volume 25 μL, F-25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名
BRAND 704720
チップサイズ
, 2-200 μL, 5-300μL & *1-100μL
容量
25 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BRANDは、25年以上にわたってピストン式ピペットを開発および製造してきました。新しいTransferpette Sピペットは、この長年の経験、人間工学研究、および画期的な材料の採用のたまものです。
Transferpette Sピペットは、研究室で最も要件が厳しい用途にも完全に対応する手動式ピペットです。頑丈な構造、オートクレーブ処理への完全な対応、最高の精度、便利さと長期にわたる信頼性をもたらす簡易較正機能といった、ライフサイエンス分野のユーザーが求めるあらゆる特長を備えています。
  • 中央に配置された馴染み深い分注ボタンと独立したチップイジェクター
  • 手に馴染んで軽く掴めるようにする、人間工学に基づいたフィンガーレスト
  • DIN EN 285に従って121°C(2 bar)で完全にオートクレーブ可能
  • 選択しやすいように色分けされたチップ
  • 耐食性を備えたピストンとイジェクターがもたらす耐久性
  • CE-IVD準拠
構成:Transferpette S、固定容量、適合性証明、性能証明書付き、壁掛け/ラック搭載式
* フィルターチップ
特徴および利点
• Efficient: one-hand operation• Flexible: ergonomic design for all hand sizes
その他情報
BR704720 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG