Merck
Z646539
BRAND® トランスファーペッテ® Sピペット、調節可能シングルチャンネル
volume 10-100 μL, D-100
別名:
Air displacement pipettes, Air interface pipettes, Microliter pipettes, Multichannel pipettes, Pipettes, Piston-operated pipettes, Single channel pipettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
single-channel
subdivision 0.1 μL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 704774
チップサイズ
, 2-200 μL, 5-300 μL, *2-20 μL & *5-100 μL
容量
10-100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
25年以上にわたり、BRAND社ではピストンピペットの開発と製造を行ってきました。新しいトランスファーペッテSピペットは、その長年にわたる経験とエルゴノミクス研究に基づき、革新的材料を使用することで誕生しました。
トランスファーペッテSピペットは、ラボの最も要求の厳しいアプリケーションにも最適な手動ピペットです。
頑丈な構造、片手で量調整可能、オートクレーブ完全対応、高精度、そして便利に長期信頼性を得るための簡単キャリブレーションテクノロジーといった、Life Scienceユーザーが求める特長をすべて備えています。
  • 使いやすく中央に配置されたピペッティングボタンと独立したチップイジェクター
  • 手になじみ、握るのに力が要らない人間工学に基づくフィンガーレスト
  • 右利きユーザーにも左利きユーザーにも対応した片手操作が可能な簡単な量設定
  • 高精度を実現する見やすい4桁の量表示
  • DIN EN 285に基づく121°C(2bar)でのオートクレーブに完全対応
  • 色分けによりチップ選びが簡単
  • 耐腐食性のあるピストンとイジェクターで耐久性を実現
  • 簡単キャリブレーションテクノロジーにより、ツール不要でキャリブレーション調節が可能で、ピペットの工場出荷時設定が変更された場合には明確に表示されます。
構成: トランスファーペッテS、デジタル調整量、DE-Mマーキング、性能証明書付き、壁/ラック用取り付け具
* フィルターチップ
特徴および利点
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
その他情報
BR704774 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)