Merck
Z645486
Nichiryo pipette tips
maximum volume 1000 μL, universal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips)
メーカー/製品名
Nichiryo BMT-LR
利用可能性
not available in (France)
最大容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
その他情報
Browse all pipette tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)