Merck
Z637505
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 30 mm, stem O.D. × L 2 mm × 25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
メーカー/製品名
BRAND 147000
ステム外径 × L
2 mm × 25 mm
上部直径
30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
BR147000 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)