スキップする
Z628018
パスツールピペット
long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
別名:
Automatic pipettes
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
soda-lime glass
Capacity:
2 mL , ~2 mL
Sterility:
non-sterile
Manufacturer/tradename:
BRAND 747720, BRAND, Sigma-Aldrich 747720
Feature:
graduations: no
Packaging:
pack of 1000 ea
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
soda-lime glass
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
BRAND 747720, BRAND, Sigma-Aldrich 747720
capacity
2 mL , ~2 mL
tip L × I.D. × O.D.
120 mm × 1.0 mm × 7 mm
General description
ソーダ石灰ガラス(ISO7712)。長く引き伸ばされたキャピラリーチップ。綿プラグ用の狭窄を有する吸入端部。
Other Notes
BR747720 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under パスツールピペット
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)