Merck
Z605220
Eppendorf® Minispin® とミニスピンプラス パーソナル微量遠心機
MiniSpin with Standard Rotor, AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
メーカー/製品名
Eppendorf® 5452 000.018
Eppendorf® 5452 000.069
利用可能性
not available in USA and Canada
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf® MiniSpin®およびMiniSpin Plus Centrifuge:
パワフルで使いやすいMiniSpinおよびMiniSpin Plusパーソナル微量遠心機は小型なので、作業場ごとに「パーソナルな」遠心機を設置して、分子生物学的分野における広範囲な分離や短時間スピンを行うことができます。2つのモデルでお客様のニーズを要件を満たします。
特長:
  • 設置場所をとらず非常にコンパクト
  • 容量:12×1.5/2.0 mLチューブ
  • 14,000×gまでスピン(固定角ローター)
  • 13秒未満の減速と加速
  • 時間と速度がデジタル表示なので明瞭で使いやすい
  • 極めて静かな運転
  • 金属のローターハウジング
  • 安全規格IEC 1010-2-020に準拠
  • 独立した「Short Spin」ボタンにより便利で高速な短時間スピン
  • 優れた気流で加熱を抑え、温度感受性のあるサンプルを保護
  • 動作が終わると自動的にフタが開き、作業時間を短縮
  • メンテナンス不要の駆動装置
  • ローターは121°Cで20分オートクレーブ可能
  • 化学薬品耐性のある遠心機内側のフタ
仕様:
  • 容量:12×1.5/2.0 mL(小さいチューブ用のアダプターあり)
  • 最大RCF:12,100×g(MiniSpin)、14,000×g(MiniSpin Plus)
  • 速度:800~14,000 rpm(100 rpm単位)
  • 最大速度までの加速時間:13秒
  • 最大速度からの減速時間:12秒
  • タイマー:15秒~30分(MiniSpin)、15秒~99分で連続モードもあり(MiniSpin Plus)
  • 寸法(H×W×D):4.7 in. (11.9 cm) x 8.9 in. (22.6 cm) x 9.4 in. (23.9 cm)
  • 重量:9.5 lb(4.3 kg)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)